MilliporeSigma
Passer à
A7232
AP-18
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-(4-Chlorophenyl)-3-methylbut-3-en-2-oxime
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
175,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
541,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C/c1ccc(Cl)cc1)\C(C)=N\O
InChI
1S/C11H12ClNO/c1-8(9(2)13-14)7-10-3-5-11(12)6-4-10/h3-7,14H,1-2H3/b8-7+,13-9+
InChI key
MHTJEUOFLVQMCL-NJHPPEEMSA-N
Application
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker. AP-18 blocks the transient receptor potential ankyrin 1 receptors and can reduce chronic pain associated with arthritis. AP-18 reduces cinnamaldehyde-induced nociception in vivo and blocks cold- and mustard oil-induced activation of mouse TRPA1 but not capsaicin-induced activation. AP-18 reverses CFA-induced mechanical hyperalgesia in mice
Biochem/physiol Actions
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker.
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker. Transient receptor potential A1 (TRPA1) plays a central role for chemical sensing in the pain pathway. AP-18 is a novel TRPA1 channel blocker. It reduces cinnamaldehyde-induced nociception in vivo and blocks cold- and mustard oil-induced activation of mouse TRPA1 but not capsaicin-induced activation demonstrating selectivity vs. TRPV11. AP-18 reverses CFA-induced mechanical hyperalgesia in mice.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
EMU061121ST1685ABN1009
description
≥98% (HPLC), solid
description
targeting mouse Trpa1
description
liquid, clone 6G8, Calbiochem®
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
lyophilized powder
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves