Documents
MABT205
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-α-tubuline, clone DM1A
clone DM1A, from mouse
Synonyme(s) :
Tubulin alpha-1 chain
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
La tubuline est l'un des principaux constituants du cytosquelette. C'est une structure hétérodimère composée de chaînes alpha et bêta imbriquées. Comme les autres protéines du cytosquelette, la tubuline subit des modifications dynamiques en fonction du contexte cellulaire, qui sont induites par la fixation et la libération du GDP/GTP. Les protéines tubuline peuvent également subir des modifications post-traductionnelles, et sont essentielles au transport cellulaire et aux processus mitotiques.
Immunogène
Microtubules de cerveau de poulet endogènes.
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter l'α-tubuline dans des cellules NIH/3T3, A431 et HeLa.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/10000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'α-tubuline dans des tissus cérébraux humains normaux, des tissus cancéreux cérébraux humains, des tissus hippocampiques de rat normaux et des tissus cérébelleux de rat normaux.
Cet anticorps anti-α-tubuline, clone DM1A, est validé pour une utilisation en western blotting, en immunocytochimie et en immunohistochimie pour la détection de l'α-tubuline.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,01 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'α-tubuline dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids observé : ~60 kDa. UniProt décrit un poids moléculaire d'environ 46 kDa, mais il peut être plus élevé en cas de modification post-traductionnelle. Cette protéine a été observée à ~55 kDa dans certains lysats cellulaires [Saugstad, J. A. et al. (2002). J Neurochem. 80(6):980-988].
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1117
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Noelia Prieto-Martínez et al.
Reproduction, fertility, and development, 28(6), 663-672 (2014-12-09)
Aquaporins (AQPs) are integral membrane water channels that allow transport of water and small solutes across cell membranes. Although water permeability is known to play a critical role in mammalian cells, including spermatozoa, little is known about their localisation in
Shanshan Zhao et al.
Experimental & molecular medicine, 51(7), 84-84 (2019-07-25)
Focal cortical dysplasia type II (FCDII) is a cerebral cortex malformation characterized by local cortical structure disorganization, neuronal dysmorphology, and refractory epilepsy. Brain somatic mutations in several genes involved in the PI3K/AKT/mTOR pathway are associated with FCDII, but they are
Trevor M Morey et al.
The Journal of biological chemistry, 290(18), 11443-11454 (2015-04-02)
Hyperthermia is a proteotoxic stress that is lethal when exposure is extreme but also cytoprotective in that sublethal exposure leads to the synthesis of heat shock proteins, including HSP70, which are able to inhibit stress-induced apoptosis. CDK5 is an atypical
Marc Llavanera et al.
Journal of animal science and biotechnology, 10, 61-61 (2019-08-09)
Cryopreservation is currently the most efficient method for long-term preservation of mammalian gametes and is extensively used in swine artificial insemination (AI) centres. However, it is well-known that cryopreservation procedures induce changes in the water phase in both intra and
Laurent Jullien et al.
Nucleic acids research, 41(2), 900-911 (2012-11-30)
Telomeres cap the ends of chromosomes and regulate the replicative life span of human somatic cells. Telomere function is lost upon critical shortening and a p53-dependent checkpoint that detects altered telomere states at the G1/S transition was proposed to act