SML1571
S14161
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Ethoxy-2-(4-fluorophenyl)-3-nitro-2H-1-benzopyran, 8-Ethoxy-2-(4-fluorophenyl)-3-nitro-2H-chromene, Pichromene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(C=C1)=CC=C1C2C([N+]([O-])=O)=CC3=CC=CC(OCC)=C3O2
InChI
1S/C17H14FNO4/c1-2-22-15-5-3-4-12-10-14(19(20)21)16(23-17(12)15)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-10,16H,2H2,1H3
Clé InChI
BFZXDHIUPNWOMT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3