SML3611
Rubusoside
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4α)-13-(β-D-Glucopyranosyloxy)-kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -37 to -47°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
C=C1[C@@]2(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C[C@]4(C1)CC[C@]5([H])[C@](C)(C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=O)CCC[C@@]5(C)[C@]4([H])CC2
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable