Key Documents
SML1483
Sigma-Aldrich
Ogerin negative control
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-benzenemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.35
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=NC(C2=CC(CO)=CC=C2)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H17N5O/c18-16-20-15(14-8-4-7-13(9-14)11-23)21-17(22-16)19-10-12-5-2-1-3-6-12/h1-9,23H,10-11H2,(H3,18,19,20,21,22)
Clé InChI
RVKAHYFWSKSSQQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Ogerin negative control is a structurally similar analog of ogerin (catalog no. SML1482). Ogerin is a selective positive allosteric modulator of an orphan GPCR, GPR68, also known as Ovarian cancer G-protein coupled receptor 1 (OGR1). GPR68 is one of the proton or pH-sensing GPCRs that sense extracellular H(+). Ogerin potently potentiated proton-mediated GPR68-Gs signaling. The meta-analog is inactive and serves as a negative control.
Produits recommandés
The positive allosteric modulator, ogerin, is available from Sigma. To learn more about and purchase ogerin, click here.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable