SML1526
Eltoprazine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-piperazine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H]Cl.C1(OCCO2)=C2C(N3CCNCC3)=CC=C1
InChI
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-2-10(14-6-4-13-5-7-14)12-11(3-1)15-8-9-16-12;/h1-3,13H,4-9H2;1H
Clé InChI
JFSOSUNPIXJCIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable