P9623
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
≥98% (HPLC), powder, serotonin reuptake inhibitor
Synonyme(s) :
Paroxetine HCl, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride hemihydrate
208,00 $
About This Item
208,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Paroxetine hydrochloride hemihydrate, ≥98% (HPLC), powder
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Auteur
GlaxoSmithKline
Chaîne SMILES
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
Clé InChI
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A4(6532)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable