SML1455
DAA-I acetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-L-Isoleucine-2-10-Angiotensin I acetate salt, Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu acetate, RVYIHPFHL acetate, [Des-Asp1-Ile5]angiotensin I, des-Asp-angiotensin I acetate, des-aspartate-angiotensin-I acetate
248,00 $
About This Item
248,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
film
Couleur
colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable