PHR1916
Diacetone Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Diacetone alcohol
341,00 $
About This Item
341,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Limite d'explosivité
6.9 %
Conditionnement
ampule of 3x1.2 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
166 °C (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup