SML1355
PHTPP
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Phenyl-3-(4-hydroxyphenyl)-5,7-bis(trifluoromethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 4-[2-Phenyl-5,7-bis(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]phenol
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C=C1)=CC=C1C(C(C2=CC=CC=C2)=N3)=C4N3C(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=N4
InChI
1S/C20H11F6N3O/c21-19(22,23)14-10-15(20(24,25)26)29-18(27-14)16(11-6-8-13(30)9-7-11)17(28-29)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,30H
Clé InChI
AEZPAUSGTAHLOQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable