SML1322
Ipamorelin acetate
≥98%
Synonyme(s) :
2-Methylalanyl-L-histidyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide acetate, Aib-His-D-2-Nal-D-Phe-Lys-NH2 acetate, NNC 26-0161 acetate;
118,00 $
About This Item
118,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/L, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable