80666
Hexarelin
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
HEX, L-Histidyl-2-methyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide, Examorelin
1 110,00 $
About This Item
1 110,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Hexarelin, ≥90% (HPLC)
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c(C)[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C47H58N12O6/c1-27-34(33-15-7-9-17-37(33)54-27)23-41(58-44(62)35(49)22-31-25-51-26-53-31)45(63)55-28(2)43(61)57-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-32(30)36)47(65)59-39(20-29-12-4-3-5-13-29)46(64)56-38(42(50)60)18-10-11-19-48/h3-9,12-17,24-26,28,35,38-41,52,54H,10-11,18-23,48-49H2,1-2H3,(H2,50,60)(H,51,53)(H,55,63)(H,56,64)(H,57,61)(H,58,62)(H,59,65)/t28-,35-,38-,39+,40-,41+/m0/s1
Clé InChI
RVWNMGKSNGWLOL-GIIHNPQRSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable