SML1173
Lubiprostone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(11a,15R)-11,15-Epoxy-16,16-difluoro-15-hydroxy-9-oxo-prostan-1-oic acid, Ru 0211, Spi 0211
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)([C@@]1(O[C@H]2[C@@H]([C@@H](C(=O)C2)CCCCCCC(=O)O)CC1)O)CCCC
InChI
1S/C20H32F2O5/c1-2-3-11-19(21,22)20(26)12-10-15-14(16(23)13-17(15)27-20)8-6-4-5-7-9-18(24)25/h14-15,17,26H,2-13H2,1H3,(H,24,25)/t14-,15+,17+,20+/m0/s1
Clé InChI
WGFOBBZOWHGYQH-DKYLXPRQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable