PHR1892
Voriconazole
Pharmaceutical Secondary Standard: Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Voriconazole, 2R,3S-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, UK-109496
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001395
traceable to USP 1718008
Famille d'API
voriconazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
InChI
1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
Clé InChI
BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 Oral
Organes cibles
Eyes, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?