Principaux documents
SML1041
Sigma-Aldrich
Atreleuton
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-N-(3-(5-(4-Fluorophenylmethyl)thien-2-yl)-1-methyl-2-propynyl)-N-hydroxyurea, A8576, ABT 761, VIA-2291
5 MG
136,00 $
25 MG
483,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
136,00 $
25 MG
483,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15FN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.37
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +40 to +50°, c = 1 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)Cc2[s]c(cc2)C#C[C@H](N(O)C(=O)N)C
InChI
1S/C16H15FN2O2S/c1-11(19(21)16(18)20)2-7-14-8-9-15(22-14)10-12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,8-9,11,21H,10H2,1H3,(H2,18,20)/t11-/m1/s1
Clé InChI
MMSNEKOTSJRTRI-LLVKDONJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor.
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor. Atreleuton exhibits potent and selective inhibition of leukotriene formation both in vitro and in vivo.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research