Principaux documents
SML1057
Sigma-Aldrich
NPP
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(4-Nitrophenyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (4-nitrophenyl)-2-propynoate, Methyl 3-(4-nitrophenyl) propiolate, Methyl 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoate
5 MG
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
122,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H7NO4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,1H3
Clé InChI
XNRRUKAHRUCWGC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue.
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue. NPP is a potent and preferential tumor cell death inducer that causes apoptosis in cancer cells by cytochrome P450 catalyzed ROS formation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research