SML0915
Xipamide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-benzamide, BE 1293, BEI 1293, MJF 10938
59,70 $
About This Item
59,70 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(cc(c(c1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)O)Cl
InChI
1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22)
Clé InChI
MTZBBNMLMNBNJL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable