PHR3367
Ticlopidine hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
5-(o-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. T1423000
traceable to USP 1667144
Conditionnement
pkg of 300 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
InChI
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
Clé InChI
MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)