SML0885
bpV(pic)
≥95% V basis
Synonyme(s) :
Dipotassium Bisperoxovanadium(pic) dihydrate, Dipotassium bisperoxo (picolinato) oxovanadate (V) dihydrate, K2 [VO(O2)2C6H4NO2] · 2 H2O
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% V basis
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
faintly yellow to dark yellow
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable