SML0889
bpV(phen)
≥95% V basis
Synonyme(s) :
Potassium bisperoxo(1,10-phenanthroline)oxovanadate (V) hydrate
86,50 $
About This Item
86,50 $
Niveau de qualité
Essai
≥95% V basis
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
faintly yellow to dark yellow
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=[V]123([N]4=CC=CC5=C4C6=C(C=CC=[N]62)C=C5)(OO3)OO1.[K]
InChI
1S/C12H8N2.K.2H2O2.O.V/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;2*1-2;;/h1-8H;;2*1-2H;;/q;+1;;;;
Clé InChI
MQPXOTNOFVCXDA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable