Documents
SML0701
Sigma-Aldrich
GSK-J4
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Éthyl 3-((6-(4,5-dihydro-1H-benzo[d]azépin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)propanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H27N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)CCNC1=CC(N2CCC(C=CC=C3)=C3CC2)=NC(C4=CC=CC=N4)=N1
InChI
1S/C24H27N5O2/c1-2-31-23(30)10-14-26-21-17-22(28-24(27-21)20-9-5-6-13-25-20)29-15-11-18-7-3-4-8-19(18)12-16-29/h3-9,13,17H,2,10-12,14-16H2,1H3,(H,26,27,28)
Clé InChI
WBKCKEHGXNWYMO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
GSK-J4 a été utilisé pour étudier les effets de l′inhibition de la KDM2B (Jumonji (JmjC) domain histone 3 lysine 36 (H3K36) di-demethylase) sur la survie et la capacité de réparation de l′ADN des cellules de glioblastome. Il a également été utilisé dans un essai de croissance et de viabilité cellulaire à la sulforhodamine B (SRB).
Actions biochimiques/physiologiques
GSK-J4 est un promédicament perméable dans les cellules qui est rapidement hydrolysé par les estérases de macrophages pour produire GSK-J1, un inhibiteur sélectif puissant de la déméthylase H3K27 de la famille Jumonji. Les histone déméthylases Jumonji (JHDM), contenant un domaine C, sont des enzymes dépendant du Fe(II) et de l′α-cétoglutarate qui catalysent l′oxygénation des résidus méthylés de lysine dans les histones, provoquant ainsi leur déméthylation. GSK-J1 est sélectif pour les membres JMJD3 et UTX de la sous-famille KDM6, présentant une CI50 de 60 nM dans un essai JMJD3, et est inactif contre les autres déméthylases de la famille JMJ et plus de 100 kinases et histone désacétylases testées. Le promédicament GSK-J4 est capable d′inhiber la production de TNF-α avec une CI50 de 9 μM dans les macrophages humains stimulés par LPS, et de bloquer la production de TNF-α par les macrophages dérivés de patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Pour obtenir plus de détails concernant la caractérisation de GSK-J4 et de GSK-J1, consultez le résumé sur la sonde GSK-J1 du site Web du Structural Genomics Consortium (SGC).
Pour en savoir plus sur les autres sondes chimiques du SGC pour les cibles épigénétiques, rendez-vous sur le site sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Ce composé est un produit phare pour la recherche sur la régulation des gènes. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits phares pour les études de régulation des gènes. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
GSK-J4 est une sonde chimique épigénétique disponible en partenariat avec le Structural Genomics Consortium (SGC). Pour en savoir plus sur les autres sondes chimiques du SGC, rendez-vous sur le site sigma.com/SGC.
Autres remarques
GSK-J4 a été examiné et recommandé par des experts du Chemical Probes Portal. Pour plus d′informations, rendez-vous sur la fiche de la sonde GSK-J4 sur le site Internet du Chemical Probes Portal.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Targeting glioma stem?like cell survival and chemoresistance through inhibition of lysine?specific histone demethylase KDM2B.
Staberg M, et al.
Molecular Oncology, 12(3), 406-420 (2018)
Natalia Pediconi et al.
Cell death & disease, 10(7), 518-518 (2019-07-10)
Modification of histones by lysine methylation plays a role in many biological processes, and it is dynamically regulated by several histone methyltransferases and demethylases. The polycomb repressive complex contains the H3K27 methyltransferase EZH2 and controls dimethylation and trimethylation of H3K27
Imane Chakroun et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(11), 4738-4755 (2015-08-01)
Adult skeletal muscles can regenerate after injury, due to the presence of satellite cells, a quiescent population of myogenic progenitor cells. Once activated, satellite cells repair the muscle damage by undergoing myogenic differentiation. The myogenic regulatory factors (MRFs) coordinate the
Joseph H Taube et al.
Oncotarget, 8(39), 65548-65565 (2017-10-17)
The deposition of the activating H3K4me3 and repressive H3K27me3 histone modifications within the same promoter, forming a so-called bivalent domain, maintains gene expression in a repressed but transcription-ready state. We recently reported a significantly increased incidence of bivalency following an
Kathleen W Clancy et al.
ACS chemical biology, 12(6), 1691-1702 (2017-05-10)
Posttranslational modifications of histone tails are a key contributor to epigenetic regulation. Histone H3 Arg26 and Lys27 are both modified by multiple enzymes, and their modifications have profound effects on gene expression. Citrullination of H3R26 by PAD2 and methylation of
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Contenu apparenté
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.
Explore protein pathway analysis including chemical library screening and modulating pathways with small molecules.