489479
LSD1 Inhibitor IV, RN-1, 2HCl
LSD1 Inhibitor IV, RN-1, HCl, is a cell-permeable potent, irreversible inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1; IC₅₀ = 70 nM in a HRP-coupled assay using H3K4Me2 peptide substrate).
Synonyme(s) :
LSD1 Inhibitor IV, RN-1, 2HCl, LSD Inhibitor IV, Histone Lysine Demethylase Inhibitor VI, MOA Inhibitor III, 2-(1R,2S)-2-(4-(Benzyloxy)phenyl)cyclopropylamino)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)ethanone, HCl, BHC110 Inhibitor IV, KDM1 Inhibitor IV, LSD Inhibitor IV, KDM1 Inhibitor IV, Histone Lysine Demethylase Inhibitor VI, MOA Inhibitor III, 2-(1R,2S)-2-(4-(Benzyloxy)phenyl)cyclopropylamino)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)ethanone, HCl, BHC110 Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 2.5 mg/mL
water: 2.5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable