SML0678
Pyridostatin trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis[4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]-2,6-pyridinedicarboxamide trifluoroacetate salt, RR82 trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)=O.O=C(NC1=CC(OCCN)=C(C=CC=C2)C2=N1)C3=CC(OCCN)=CC(C(NC4=NC(C=CC=C5)=C5C(OCCN)=C4)=O)=N3
InChI
1S/C31H32N8O5.C2HF3O2/c32-9-12-42-19-15-24(30(40)38-28-17-26(43-13-10-33)20-5-1-3-7-22(20)36-28)35-25(16-19)31(41)39-29-18-27(44-14-11-34)21-6-2-4-8-23(21)37-29;3-2(4,5)1(6)7/h1-8,15-18H,9-14,32-34H2,(H,36,38,40)(H,37,39,41);(H,6,7)
Clé InChI
SLFYRKZWSPFGQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable