Principaux documents
694134
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminopropyl)piperidine
95%
Synonyme(s) :
3-Piperidinopropylamine
5 G
195,00 $
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
195,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476
Densité
0.895 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Clé InChI
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • A chemotype that inhibits Botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum Malaria, and Ebola filovirus
  • Membrane targeting antibiotics
  • 5-HT3A receptor antagonists
  • Histamine H3 antagonists
  • Berberine derivatives for stabilization of G-quadruplex DNA and down regulation of oncogene c-myc
Reactant for incorporation of basic side chains into cryptolepine scaffold for antimalarial activity
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.2 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Mary E Gagou et al.
Oncotarget, 5(22), 11381-11398 (2014-11-02)
Unwinding duplex DNA is a critical processing step during replication, repair and transcription. Pif1 are highly conserved non-processive 5'->3' DNA helicases with well-established roles in maintenance of yeast genome stability. However, the function of the sole member of Pif1 family
W Guo et al.
Cell death & disease, 5, e1409-e1409 (2014-09-05)
Btk and Etk/BMX are Tec-family non-receptor tyrosine kinases. Btk has previously been reported to be expressed primarily in B cells and has an important role in immune responses and B-cell malignancies. Etk has been shown previously to provide a strong