Principaux documents
SML3010
Sigma-Aldrich
Belinostat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-N-Hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide, (2E)-N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, (E)-N-Hydroxy-3-(3-(N-phenylsulfamoyl)phenyl)acrylamide, PX 105684, PX-105684, PX105684, PXD 101, PXD-101, PXD101
10 MG
135,00 $
50 MG
549,00 $
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
135,00 $
50 MG
549,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(Nc2ccccc2)c1cc(ccc1)\C=C\C(=O)NO
InChI
1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18)/b10-9+
Clé InChI
NCNRHFGMJRPRSK-MDZDMXLPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Belinostat (PX105684; PXD101) is a potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor (IC50: class I HDAC1/2/3/8 = 41/125/30/216 nM, class IIA HDAC4/7/9 = 115/67/128 nM, class IIB HDAC6 = 82 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable