SML0322
SR1001
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-(N-(4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)sulphamoyl)-4-methylthiazol-2-yl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H13F6N3O4S2/c1-7-11(29-12(22-7)23-8(2)25)30(27,28)24-10-5-3-9(4-6-10)13(26,14(16,17)18)15(19,20)21/h3-6,24,26H,1-2H3,(H,22,23,25)
Clé InChI
OZBSSKGBKHOLGA-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.