SML0196
Resiquimod
≥98% (HPLC), powder, TLR7/TLR8 agonist
Synonyme(s) :
4-Amino-2-(ethoxymethyl)-alpha, R-848, R848, S28463, alpha-dimethyl-1H-imidazo(4,5-c)quinoline-1-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Resiquimod, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
InChI
1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
Clé InChI
BXNMTOQRYBFHNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.