SRP8050
Profilin from Toxoplasma gondii
recombinant, expressed in E. coli, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Inflammatory profilin, T Cell Membrane Protein 1
355,00 $
About This Item
355,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Toxoplasma gondii
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~20 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Toxoplasma gondii ... PRF(7900190)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable