Principaux documents
S983519
2-ETHYLHEXYL ALPHA-CYANO-4-METHOXYCINNAMATE
AldrichCPR
S983519-250MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S983519-250MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.416
Numéro MDL:
90,30 $