SML0139
EMD386088
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-Indole hydrochloride, EMD-386088
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ≥16 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cc1[nH]c2ccc(Cl)cc2c1C3=CCNCC3
InChI
1S/C14H15ClN2.ClH/c1-9-14(10-4-6-16-7-5-10)12-8-11(15)2-3-13(12)17-9;/h2-4,8,16-17H,5-7H2,1H3;1H
Clé InChI
WWSNDUWIZDYGIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.