Principaux documents
SML0081
Sigma-Aldrich
Zacopride hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Amino-N-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5-chloro-2-methoxybenzamide hydrochloride hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20ClN3O2 · HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.25 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: ≥10 mg/mL
Auteur
Wyeth
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Cl.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CN3CC[C@H]2CC3
InChI
1S/C15H20ClN3O2.ClH.H2O/c1-21-14-7-12(17)11(16)6-10(14)15(20)18-13-8-19-4-2-9(13)3-5-19;;/h6-7,9,13H,2-5,8,17H2,1H3,(H,18,20);1H;1H2
Clé InChI
NPXXKMBXEODDAF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Serotonin 5-HT3 and 5-HT4 receptor antagonist
Zacopride is a sub-nanomolar antagonist of the serotonin 5-HT3 receptor that also displays agonist-like activity against 5-HT4 receptors. It is a potent anxiolytic in animal models, and also has strong antiemetic effects, and also increases aldosterone levels via activation of 5-HT4 receptor in the adrenal glands.
Caractéristiques et avantages
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable