47623
Fmoc-Tyr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine
About This Item
Produits recommandés
product name
Fmoc-Tyr(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −29±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
153-156 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1
Clé InChI
JAUKCFULLJFBFN-VWLOTQADSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable