SML0004
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Clopidogrel bisulfate, (S)-(+)-Methyl 2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrogensulfate, Clopidogrel Bisulphate
98,60 $
About This Item
98,60 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +54 to +70°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Sanofi Aventis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
Clé InChI
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Informations sur le gène
human ... P2RY12(64805)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Surface receptors for extracellular nucleotides are called P2 receptors. Learn more about P2Y G protein-coupled receptors, GPCRs, and ionotropic P2 receptors (P2X ligand-gated ion channels, LGICs).