Principaux documents
C0614
Sigma-Aldrich
(±) Clopidogrel hydrogensulfate
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, SR-25990
5 MG
305,00 $
25 MG
1 200,00 $
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
305,00 $
25 MG
1 200,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16ClNO2S · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ~26 mg/mL
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.COC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibits ADP-induced platelet aggregation; anti-thrombotic drug.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Conditionnement
Store under desiccant
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yong Wang et al.
Nature protocols, 6(7), 935-942 (2011-07-02)
We describe an effective and simple protocol that uses click chemistry to attach native β-cyclodextrin (β-CD) to silica particles, resulting in a chiral stationary phase (CCNCSP) that can be used for the enantioseparation of chiral drugs by high-performance liquid chromatography
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox