Principaux documents
SMB00126
Sigma-Aldrich
Isoprunetin 7-O-glucoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
1 MG
432,00 $
432,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
432,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
432,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc3OC=C(C(=O)c13)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-14-6-12(31-22-21(28)20(27)19(26)16(8-23)32-22)7-15-17(14)18(25)13(9-30-15)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-7,9,16,19-24,26-28H,8H2,1H3/t16-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Clé InChI
KSVVGBSBNPMXJF-RECXWPGBSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
D J De Rodriguez et al.
Planta medica, 56(1), 59-62 (1990-02-01)
Extracts from Ulex europaeus L. (Fabaceae) were tested for antiviral activity against HSV-1 and poliovirus. It was found that the n-butanolic extract significantly inhibited the replication of these viruses, as shown by inhibition of cytophathic effects and reduction of plaques;