Principaux documents
SMB00186
Sigma-Aldrich
Isoprunetin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
5-O-Methylgenistein
1 MG
656,00 $
656,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
656,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
656,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)cc2OC=C(C(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-13-6-11(18)7-14-15(13)16(19)12(8-21-14)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Clé InChI
YSINCDVRUMTOPK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Savita Khanna et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(10), 4533-4544 (2017-06-29)
In the pathophysiologic setting of cerebral ischemia, excitotoxic levels of glutamate contribute to neuronal cell death. Our previous work demonstrated the ability of glutamate oxaloacetate transaminase (GOT) to metabolize neurotoxic glutamate in the stroke-affected brain. Here, we seek to identify