Principaux documents
SMB00373
Sigma-Aldrich
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose
≥94% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose, β-1-2 N-acetylglucosamine mannose, 2-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-D-mannopyranose, GlcNAc-β-1,2-Man, N-Acetyl-glucosamine mannose, β-D-GlcNAc-(1→2)-D-Man
1 MG
413,00 $
413,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
413,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H25NO11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.35
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
413,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥94% (HPLC)
Forme
powder
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-5(19)15-9-13(24)12(23)8(4-18)26-14(9)25-7(3-17)11(22)10(21)6(20)2-16/h3,6-14,16,18,20-24H,2,4H2,1H3,(H,15,19)/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
WCIQTQUMKQRLKV-ZTGOBPNGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
N-Acetyglucosaminyl-beta-1,2-mannose is a common oligosaccharide that inhibits the adherence of typical and atypical respiratory pathogens.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable