M2925
A3 Glycan
from bovine, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)3Man3(GlcNAc)2, Mannotriose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), tris(sialyl-galactosyl-N-acetyl-D-glucosaminyl)- ammonium salt, Trisialylated, galactosylated, triantennary N-glycan
868,00 $
About This Item
868,00 $
Produits recommandés
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
N-linked glycosylation, modification, and degradation