G5509
D-Glucosamine 6-phosphate
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-2-deoxyglucose 6-phosphate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
natural (inorganic)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
≤10% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14)
Clé InChI
AEJSSXDYDSUOOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Liaison
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable