Documents
SMB00345
Sigma-Aldrich
Corynoline
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-Corynoline, 13-Methylchelidonine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CC2=C3OCOC3=CC=C2[C@@]4(C)[C@@H](O)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5[C@]41[H]
InChI
1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1
Clé InChI
IQUGPRHKZNCHGC-TYPHKJRUSA-N
Description générale
Corynoline is an alkaloid found in Corydalis solida incisa.
Actions biochimiques/physiologiques
Corynoline inhibits acetylcholinesterase in a dose-dependent manner.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable