SMB00113
6-Geranyl-7-hydroxycoumarin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
6-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-7-hydroxycoumarin, Ostruthin, Ostruthine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\Cc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C19H22O3/c1-13(2)5-4-6-14(3)7-8-15-11-16-9-10-19(21)22-18(16)12-17(15)20/h5,7,9-12,20H,4,6,8H2,1-3H3/b14-7+
Clé InChI
INBMTJJPUABOQJ-VGOFMYFVSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable