Documents
SMB00380
Sigma-Aldrich
(−)-Asarinin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-Episesamin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Pf
120-122 °C (lit.)
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
PEYUIKBAABKQKQ-WZBLMQSHSA-N
Description générale
Asarinin is a component of sesame oil formed by the epimerization of sesamin.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable