Documents
SCP0227
Sigma-Aldrich
Protein Kinase C Substrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H100N22O11
Poids moléculaire :
1197.48
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥65%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
Application
VRKRTLRRL is used as a general purpose protein kinase substrate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable