324759
Elastase Inhibitor IV
The Elastase Inhibitor IV, also referenced under CAS 127373-66-4, controls the biological activity of Elastase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Elastase Inhibitor IV, N-( o-( p-Pivaloyloxybenzene)sulfonylaminobenzoyl)glycine, N-(2-(4-(2,2-Dimethylpropionyloxy)phenylsulfonylamino)benzoyl)aminoacetic acid, N-(o-(p-Pivaloyloxybenzene)sulfonylaminobenzoyl)glycine, N-(2-(4-(2,2-Dimethylpropionyloxy)phenylsulfonylamino)benzoyl)aminoacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24)
Clé InChI
BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Neutrophil elastase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kawabata, K., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.177, 814.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable