Principaux documents
SCP0210
Sigma-Aldrich
Pheromonotropin Pseudalatia
1 MG
243,00 $
243,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
243,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C101H155N25O30
Poids moléculaire :
2199.46
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
243,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥65%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Leu-Ser-Tyr-Asp-Asp-Lys-Val-Phe-Glu-Asn-Val-Glu-Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
Application
Pheromonotropin Pseudalatia is a pheromonotropic neuropeptide structurally related to leucopyrokinin from the armyworm larvae. Pheromonotropins are use to study the pheromone systems of insects.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable