Principaux documents
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, phenyl terminated
average Mn ~1,800
100 G
214,00 $
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
214,00 $
About This Item
Beilstein:
605258
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
average Mn ~1,800
Niveau de qualité
Composition
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
contains 60% unsaturation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable