Principaux documents
75653
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-3-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-2-one
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Beilstein:
4661660
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D 53±2°, c = 0.5% in methanol
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12COC(=O)[C@]1([H])CC=C2
InChI
1S/C7H8O2/c8-7-6-3-1-2-5(6)4-9-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
XYRFGFRTVXZAIU-PHDIDXHHSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Chiral building block; e.g. for pheromone synthesis[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
J. Lebreton et al.
Tetrahedron, 53, 145-145 (1997)