SCJ4600055
CF™ 680 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
~3,241 g/mol (free acid)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficient d'extinction)
210000 at 681 nm
Rapport des absorbances
A280/681 nm 0.09
Fluorescence
λex 680 or 685 nm (Flow cytometry laser line)
λex 680 or 685 nm (Microscopy laser line)
λex 681 nm; λem 698 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable