SCJ4600019
CF™ 555 amine
suitable for fluorescence
380,00 $
About This Item
380,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
ε (coefficient d'extinction)
150000 at 555 nm
Rapport des absorbances
A280/555 nm 0.08
Fluorescence
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable