H5254
Hesperidin
≥80% (HPLC)
Synonyme(s) :
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
74,70 $
About This Item
74,70 $
Produits recommandés
Source biologique
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Niveau de qualité
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to faint beige
Pf
250-255 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
soluble, yellow to brown
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Clé InChI
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable